Muffelöfen mit eingebetteten Heizelementen in der Keramikmuffel und Klapptür, Tmax 1100 °C, L 9/11 SKM
Lieferant: Nabertherm
Nabertherm
455-1929EA 9880 CHF
455-1929 NABELM094K1ON1T NABELM094K1ON1 NABELM094K1ON1TZ 455-1930 455-1922 455-1932 455-1935 455-1924 455-1934 455-1923 NABELM094K1ON1Z
Muffelöfen mit eingebetteten Heizelementen in der Keramikmuffel und Klapptür, Tmax 1100 °C, L 9/11 SKM
Öfen Veraschungs- und Muffelöfen
Der Muffelofen L 9/11/SKM ist besonders empfehlenswert, wenn agressive Substanzen zur Ihrem Anwendungsbereich gehören. Der Ofen verfügt über eine keramische Muffel mit eingebetteter Beheizung von vier Seiten. Der Muffelofen vereint somit eine sehr gute Temperaturgleichmäßigkeit mit einem guten Schutz der Heizelemente bei agressiven Atmosphären. Ein weiterer Aspekt ist die glatte, nahezu staubfreie Muffel (Ofentür aus Faserisolierung), die bei einigen Veraschungsprozessen ein wichtiges Qualitätsmerkmal darstellt.
  • Beheizung der Muffel von vier Seiten
  • Nur Verwendung von Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind
  • Mit Klapptür (L), die als Ablage genutzt werden kann
  • Ofenraum mit eingesetzter keramischer Muffel, hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Gasen und Dämpfen
  • Regelbare Zuluftöffnung in der Tür
  • Abluftöffnung in der Ofenrückwand
Die Öfen sind entweder mit dem B510 Standard-Controller mit Touchscreen-Display ausgestattet, welcher 5 frei einstellbare Programme und 4 Segmente sowie 2 Extra-Funktionen bietet, oder mit dem optionalen C550 Controller mit Touchscreen-Display, der 10 frei einstellbare Programme und 20 Segmente sowie 2 Extra-Funktionen bietet.
Diese Controller verfügen über eine PID-Mikroprozessor-Regelung mit Selbstdiagnosesystem und integrierter Prozessdokumentation.
Minuten bis Tmax ohne Beladung und bei Anschluss an Standardspannung: 90
Bestellinformation: Optionales Zubehör wie z.B. eine Entlüftung, Entlüftung mit Ventilator oder Katalysator, Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Temperaturabschaltung zum thermischen Schutz Klasse 2, nach EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz von Ofen und Beladung, Anschluss für Thermoelement. Entsprechende Modelle mit Hubtüren sind ebenfalls erhältlich. Bitte suchen Sie die Website für weitere Details auf.
Bitte beachten Die maximale Dauerbetriebstemperatur sollte 50 ˚C unter der Maximaltemperatur des jeweiligen Modells liegen.