Muffelöfen mit Hubtür, Tmax 1300 °C und Standard-Controller B510, LT 5/13 - LT 15/13
Lieferant: NABERTHERM
L-055H3ANL L-055H3ANLG L-055H3ANLGT L-055H3ANLGTZ L-055H3ANLGZ L-055H3ANLT L-055H3ANLTZ L-055H3ANLZ
NABEL-055H3ANLEA 8410 CHF
NABEL-055H3ANL NABEL-055H3ANLG NABEL-055H3ANLGT NABEL-055H3ANLGTZ NABEL-055H3ANLGZ NABEL-055H3ANLT NABEL-055H3ANLTZ NABEL-055H3ANLZ
Muffelöfen mit Hubtür, Tmax 1300 °C und Standard-Controller B510, LT 5/13 - LT 15/13
Öfen Veraschungs- und Muffelöfen
Durch die auf Tragerohre aufgezogenen und frei in den Ofenraum abstrahlenden Heizelemente erreichen diese Muffelöfen besonders kurze Aufheizzeiten. Mit ihrer robusten Isolierung aus Feuerleichtsteinen lässt sich eine maximale Arbeitstemperatur von 1300 °C realisieren.
  • Beheizung von zwei Seiten
  • Mehrschichtige Isolierung mit robusten Feuerleichtsteinen im Ofenraum
  • Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen
  • Doppelwandiges Gehäuse für eine geringe Außenwandtemperatur und hohe Stabilität
  • Mit Hubtür (LT), wobei die heiße Seite vom Bediener abgewendet ist