Chemikalienschutzhandschuhe, Tychem® NT430
Lieferant: DuPont
NT4300BU080288 NT4300BU110288
112-5478EA 0 CHF
112-5478 112-5481
Chemikalienschutzhandschuhe, Tychem® NT430
Handschuhe
Diese 100%-Nitril-Handschuhe sind der perfekte Hybridschutz für Aufgaben, bei denen sowohl chemische Performancequalitäten als auch optimale Passform und angenehmer Tragekomfort notwendig sind.
  • Sehr komfortables Hybridnitril
  • Leichtgewichtig mit dem Gefühl einer „zweiten Haut“
  • Das geprägte Finish bietet effektiven, lang anhaltenden Griff
Ideal für die Arbeit in feuchten oder fettigen Arbeitsbereichen und die Handhabung von Kleinteilen.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 (BACTERIA); Kat. III
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.