Dey-Engley-Neutralisierungsbouillon
Lieferant: Merck
SIALD3435-500GEA 543 CHF
SIALD3435-500G
Dey-Engley-Neutralisierungsbouillon
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
Dey-Engley-Neutralisierungsbouillon kann zur Desinfektionsmittelprüfung verwendet werden, bei welcher die Neutralisation der Antiseptika und Desinfektionsmittel von Bedeutung ist, um die bakterizide Wirkung zu bestimmen.
Zusammensetzung: Casein-Enzymhydrolysat (5,00), Hefeextrakt (2,50), Dextrose (10,0), Natriumthiosulfat (6,00), Natriumthioglykolat (1,00), Natrumbisulfit (2,50), Lecithin (7,00), Polysorbat (80 5,00) und Bromkresolpurpur (0,02).