Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr volumetrische Lösung, für die Iodzahlbestimmung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Iodine solution acc. to Hanus
35097-1L 35097-500ML
35097-1LEA 255.3 CHF
35097-1L 35097-500ML
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr volumetrische Lösung, für die Iodzahlbestimmung, Fluka™
Hanus solution (Iodine bromine)
Formel: IBr
Dichte: 1.06 g/cm³
Flash-Pt: 40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011353
UN: 2789
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 0.0985 - 0.1014 mol/l