Analysenkoffer für Fischereigewässer, VISOCOLOR®
Lieferant: Macherey-Nagel
MANA933301EA 16.8 CHF
MANA933301 MANA933101 MANA933201 MANA933151
Analysenkoffer für Fischereigewässer, VISOCOLOR®
Umwelt-Prüfkits
Der VISOCOLOR® Fish Analysenkoffer wurde speziell für die Anforderungen zur Untersuchung von Fischereigewässern entwickelt. Der stabile Koffer mit hochwertigem Schaumstoffeinsatz eignet sich besonders gut zur mobilen Analyse direkt an der Probeentnahmestelle.
  • Kompaktes Minilabor für Fischereigewässer
  • Bestimmung der wichtigsten Wasserparameter
  • Farbig gekennzeichnete Reagenzien
  • Flexibel einsetzbar und sensationell günstig
Neben dem zur Analyse erforderlichen Zubehör ist der VISOCOLOR® Fish Koffer mit 6 Testen zur kolorimetrischen und titrimetrischen Bestimmung der wichtigsten Wasserparameter ausgestattet.
Ihre Vorteile: Maximale Sicherheit durch eindeutige Kennzeichnung aller Reagenzien, für Laien geeignet, sichere Ergebnisse durch Farb- und Trübungskompensation, stabiler und robuster Koffer mit chemikalienbeständiger Schaumstoffeinlage sowie hohe Umweltverträglichkeit und einfache Entsorgung der benutzten Teste.
Lieferumfang: VISOCOLOR® Fish Analysenkoffer mit allen erforderlichen Reagenzien und Zubehör zur Bestimmung von Ammonium, Gesamthärte, Nitrat, Nitrit, Phosphat und pH, Handbuch und Farbkarte.