Zentrifugenröhrchen, Einweg, ungraduiert, mit Schraubgewinde, KIMBLE®
Lieferant: DWK Life Sciences
SP73785-15 SP73785-10 SP73785-5 SP73785-50
SCERSP73785-15EA 409 CHF
SCERSP73785-15 SCERSP73785-10 SCERSP73785-5 SCERSP73785-50
Zentrifugenröhrchen, Einweg, ungraduiert, mit Schraubgewinde, KIMBLE®
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Borosilikatglas 3.3., geringer Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
  • Mit konischem Boden bei Größen 5, 10 und 15 ml
  • Mit patronenspitzenförmiger Nase (bullet nose) bei Größe 50 ml
  • Chemikalien- und temperaturbeständige Kappen halten Zentrifugation bis 2980×g stand
  • Röhrchen sind für eine saubere und sichere Aufbewahrung auf modularen Tabletts in Kunststoff-Schrumpffolie verpackt
Zertifizierungen: Glas entspricht Anforderungen von USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A.
Bestellinformation: Verschlüsse sind separat zu bestellen.