dNTP Mix, 10 mM
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Der dNTP Mix enthält vorgefertigte wässrige Lösungen von dATP, dCTP, dGTP und dTTP, jeweils in einer Endkonzentration von 10 mM.
- Äußerst stabil
- Stabil über Jahre bei –20 °C
- Stabil nach mehreren Einfrier-Auftau-Zyklen
- Bis zu 95% der dNTPs bleiben in Triphosphat-Form bei Raumtemperatur auch nach 7 Wochen erhalten
- Bis zu 90% der dNTPs bleiben in Triphosphat-Form nach 30 PCR-Zyklen (1 min bei 94°C; 3 min bei 72°C) erhalten
Die Nukleotide haben eine Reinheit von mehr als 99%, sind frei von Nukleaseaktivitäten sowie menschlicher und E. coli-DNA. Die Mischungen bieten die Möglichkeit, die Anzahl der Pipettierschritte und das Risiko von Fehlern beim Reaktionsaufbau zu reduzieren. Sie eignen sich für viele verschiedene Anwendungen in der Molekularbiologie.
Für den Einsatz in allen molekularbiologischen Anwendungen, einschließlich PCR, Echtzeit-PCR, High-Fidelity- und Long-Range-PCR, LAMP-PCR, cDNA-Synthese, RT-PCR, RDA, MDA, DNA-Markierung und DNA-Sequenzierung.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.