Adapter für GL-Gewinde
Lieferant: QVF LABORTECHNIK
HAA6012504 HAA6012506
QVFLHAA6012504EA 0 CHF
QVFLHAA6012504 QVFLHAA6012506
Adapter für GL-Gewinde
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
Zur Herstellung von Übergängen von einem Kegelschliff auf ein GL-Gewinde.