Flaschenaufsatz-Dispenser für Säuren, BASELINE®
Lieferant: Seastar
SEACS077200-SSN002EA 4400 CHF
SEACS077200-SSN002
Flaschenaufsatz-Dispenser für Säuren, BASELINE®
Flaschenaufsatz-Dispenser
Der SEASTAR™ BASELINE® Flaschenaufsatz-Dispenser aus modifiziertem PTFE vereint den Komfort eines traditionellen Pumpdispensers mit chemischer Kompatibilität und hoher Reinheit.
  • Kann mit hochreinen konzentrierten Säuren verwendet werden
  • Medienberührende Teile werden gründlich mit Säure vorgereinigt
Alle Teile des BASELINE®-Models, die mit der Probe in Berührung kommen, werden gründlich mit Säure vorgereinigt und unter metallfreien Reinraumbedingungen zusammengesetzt. Sobald die Dispenser zusammengesetzt sind, werden sie kalibriert und mechanisch getestet, um zu gewährleisten, dass jeder Dispenser die Anforderungen an Volumen, Präzision und Genauigkeit erfüllt. Nach der Kalibrierung werden die Dispenser zur weiteren Reinigung und mechanischen Prüfung mit hochreiner Salpetersäure gefüllt. Danach werden die Dispenser gründlich mit hochreinem Wasser gespült, um sämtliche Säurereste zu entfernen, und schließlich unter metallfreien Reinraumbedingungen verpackt. Dieses Verfahren gewährleistet eine optimale Leistung des Dispensers.
Materialien: Körper und Kolben: PTFE TFM, Ventile und Ventilsitze: PFA, Griff und Kappe: HDPE und TFM, Rohre und Fittings: PFA.