Flaschenaufsatz-Dispenser, SEASTAR™ HF
Lieferant: Seastar
SEACS077200-SSN003EA 3420 CHF
SEACS077200-SSN003
Flaschenaufsatz-Dispenser, SEASTAR™ HF
Flaschenaufsatz-Dispenser
Der SEASTAR™ HF Flaschenaufsatz-Dispenser aus Fluorpolymer PFA oder modifiziertem PTFE vereint den Komfort eines traditionellen Pumpdispensers mit der chemischen Kompatibilität und hohen Reinheit, die Fluorpolymere bieten.
  • Kann mit hochreinen konzentrierten Säuren verwendet werden
  • Kalibriert und mechanisch getestet, um zu gewährleisten, dass jeder Dispenser die Anforderungen an Volumen, Präzision und Genauigkeit erfüllt
Der SEASTAR™ HF Flaschenaufsatz-Dispenser eignet sich für Anwendungen, bei denen die chemische Beständigkeit der Fluorpolymere gefragt ist, z.B. für die Dosierung von ACS-konformen oder technischen Säuren, einschließlich Fluorwasserstoffsäure (HF). Alle Dispenser werden kalibriert und mechanisch getestet, um zu gewährleisten, dass jeder Dispenser die Anforderungen an Volumen, Präzision und Genauigkeit erfüllt.
Materialien: Körper und Kolben: PTFE TFM, Ventile und Ventilsitze: PFA, Griff und Kappe: HDPE und TFM, Rohre und Fittings: PFA.