Reinigungs- und Probenahmestäbchen, Lab-Tips®
Lieferant: Berkshire
Lab-Tips®
BERKLTP125.5EA 1890 CHF
BERKLTP125.5
Reinigungs- und Probenahmestäbchen, Lab-Tips®
Tupfer Reinigungstupfer
Dieser große, gewirkte Polyester-Tupfer eignet sich ideal zur Allzweckreinigung und Oberflächenprobenahme. Der solide flache Kopf und das feste integrierte Paddel des Tupfers sorgen für maximale Oberflächenabdeckung.
  • Aus reinraumgewaschenem Polyester-Endlosfilament
  • Langer PP-Griff mit festem Paddelkopf
  • Kritisch geringe Abgabe von Partikeln, Fasern, Ionen und freigesetzten Stoffen
  • Hohe Abrasionsbeständigkeit, weich und nicht abrasiv
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit, mit organischen Lösungsmitteln verträglich
  • Frei von Silikon, Amiden und DOP
  • Autoklavierbar
Breite Kopf: 12,7 mm
Dicke Kopf: 5 mm
Länge Kopf: 25 mm
Breite Griff: 5,5 mm
Dicke Griff: 2,8 mm
Länge Griff: 100 mm
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904