Glovebox-Handschuhe, BHP
Lieferant: PIERCAN
16800BHP9E45
PIEC16800BHP9E45EA 3130 CHF
PIEC16800BHP9E45
Glovebox-Handschuhe, BHP
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Isobutylen-Polyisopren-Kautschuk weisen eine gute chemische Beständigkeit und eine ausgezeichnete Undurchlässigkeit für Gase und Flüssigkeiten auf.
  • Ausgezeichnete Flüssigkeits- und Gasdichtheit
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Ozon und UV
  • Hervorragende Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Antistatisch
Ideal für den Einsatz in Nuklearindustrie, Life Sciences, Mikroelektronik und Nasschemie.
Zertifizierungen: 0,4 mm Stärke: EN 388:2016 (XX1XX), EN ISO 374-1 Type B (AKP), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III
0,6 mm Stärke: EN 388:2016 (XX11X), EN ISO 374-1 Type B (AKP), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III
Verpackung: Dreifach gefaltet und paarweise verpackt. Die Beutel sind vakuumversiegelt und thermisch verschweißt.