VWR® SMART5, Geldokumentationssystem
Lieferant: VWR
VWR®
730-0496EA 6601 CHF
730-0496
VWR® SMART5, Geldokumentationssystem
Photodokumentations-Systeme
SMART5 ist eine neue Generation des kostengünstigen, integrierten Dokumentationssystems für die DNA- und Proteinanalyse, sowie die Geldokumentation.
  • Kompakte Arbeitsstation
  • Komplett mit integriertem Prozessor, Touchscreen und SMART5-Software
  • Motorbetriebenes Zoom-Objektiv
  • 5-Megapixel-Kamera
  • Weiß-, UV- und Blaulicht-Optionen
  • Vollständige Netzwerkkonnektivität (optional)
SMART5 ist die ultimative, kompakte Arbeitsstation für Geldokumentationen. Mit einer Auswahl an UV-, blauen oder weißen Beleuchtungsoptionen können Sie Bilder von fluoreszierendem Ethidiumbromid, SYBR® Safe oder GelGreen™-DNA-Gelen und Proteingelen, die mit Coomassie Blue gefärbt sind, am Arbeitsplatz aufnehmen und bearbeiten.
Als Einstiegssystem ist das SMART5 mit einer bahnbrechenden 5-MP-CCD-Kamera ausgestattet, die eine hervorragende Pixelauflösung und unübertroffene Empfindlichkeit bietet. SMART5 bietet einen maximalen Betrachtungsbereich von 20×24 cm, was für ein so kleines, kompaktes Gerät sehr groß ist.
Lieferumfang: Das komplette System beinhaltet eine 5 MP Kamera mit motorbetriebenem Zoomobjektiv f1.2; Epi-Weißlicht zur Probenpositionierung; UV032-Filter; Bilderfassungs- und Analysesoftware GeneTools. Transilluminator und Konverterschirme sind nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).