Stoßschutze
Lieferant: ERGOMAT
HCPB100-BK HCPB100-ESD-BK HCIB120 SIBP120 LHCPB120 RCB120-ESD-BK XLSCB120 LRSB120-BK RSB120-ESD-BK
ERGOHCPB100-BKEA 56.6 CHF
ERGOHCPB100-BK ERGOHCPB100-ESD-BK ERGOHCIB120 ERGOSIBP120 ERGOLHCPB120 ERGORCB120-ESD-BK ERGOXLSCB120 ERGOLRSB120-BK ERGORSB120-ESD-BK
Stoßschutze
Möbel Stoßschutz
Ergomat Bumper Guards, Wagenstopper und Kantenschützer bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, Verletzungen oder Produktschäden in einem dynamischen Arbeitsumfeld zu vermeiden.
  • Widerstandsfähiger Polyurethanschaum, selbstklebend zur Befestigung an Regalträger, Pfosten und Säulen
  • Überall einsetzbar, wo Arbeiter gegen Objekte laufen könnten - Stützen, Gerüste, tief hängende Objekte
  • Schutz für runde, flache und eckige Oberflächen
  • Gelb-schwarze Warnstreifen
Diese Schützer verhindern Platzwunden oder Prellungen durch scharfe Kanten mit Kantenschutz-Bumper Guards, die sich über die scharfe Kante schmiegen und fest an Ort und Stelle bleiben. Ein Polster aus Schaumgummi dämpft den Aufprall und macht scharfe Kanten ungefährlich. Sie schützen zudem Arbeiter beim Betreten und Verlassen von Lagerbereichen mit Bumper Guards am Boden von Regalträgern und an scharfen Kanten.
Sie verhindern außerdem Stöße, blaue Flecken und Platzwunden, indem sie überall dort eine weiche Polsterung schaffen, wo Arbeiter ihre Köpfe und Schultern anstoßen könnten. Auch Schäden durch leichte Stöße gegen Wände oder Ausstattung werden reduziert, indem flache Bumper Guards aus Schaumgummi dort platziert werden, wo ein Zusammenprall wahrscheinlich ist. Für härtere Stöße steht ein stahlverstärkter Bumper Guard zur Auswahl, um Wände vor Stößen durch Autotüren oder Ähnlichem zu schützen.
Zertifizierungen: DIN 53505, EN ISO 14664-1, erfüllt die Reinraum-Anforderungen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100).