Chemie-Pumpstände mit Ventilsteuerung, paralleler Betrieb zweier Anwendungen
Lieferant: VACUUBRAND
20737351 20733151 20733251 20733351 20737151 20737251
131-0044EA 12850 CHF
131-0044 131-0021 131-0024 131-0027 131-0038 131-0041
Chemie-Pumpstände mit Ventilsteuerung, paralleler Betrieb zweier Anwendungen
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Bei diesen Chemie-Pumpständen erfolgt die Vakuumregelung durch Ansteuerung von chemiebeständigen Magnetventilen. Sobald der erste Siedepunkt durch den Controller erkannt wurde, hält er den Druck auf diesem Niveau. Die Pumpstände können so konfiguriert werden, dass es auch möglich ist, zwei unabhängige Prozesse zur gleichen Zeit zu regeln.
  • Vakuum-Controller VACUU·SELECT mit grafischer Bedienoberfläche vereinfacht die Arbeit im Labor
  • Vordefinierte Anwendungen ersparen Zeit und bringen reproduzierbare Ergebnisse
  • Einfach zu bedienender Anwendungseditor ermöglicht eigene Prozessabläufe
  • Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch effiziente Lösemittelrückgewinnung
  • Zwei verschiedene Prozesse lassen sich mit nur einem Controller unabhängig voneinander regeln
Serie PC 500
Die Chemie-Pumpstände der PC 500-Serie sind eine ausgezeichnete Wahl, um elektronisch gesteuerte Verdampfungs- oder Trocknungsprozesse zu unterstützen. Die bewährte zweistufige Chemie-Membranpumpe MZ 2C NT ist das Herzstück dieser Pumpstände und erfüllt die mittleren Laborvakuumanforderungen für die meisten Lösemittel.
Der PC 511 select und der PC 520 select bieten eine wirtschaftliche, kompakte Lösung, um gleichzeitig zwei unabhängige Vakuumanwendungen mit nur einer Pumpe zu betreiben.
Serie PC 600
Die Chemie-Pumpstände der PC 600-Serie sind eine ausgezeichnete Wahl, um elektronisch gesteuerte Verdampfungs- oder Trocknungsprozesse zu unterstützen, selbst mit vielen hochsiedenden Lösemitteln. Die bewährte dreistufige Chemie-Membranpumpe MD 4C NT mit einem Endvakuum von 2,0 mbar stellt das Herzstück dieser Pumpstände dar. Zu den typischen Anwendungen gehören Laboranwendungen wie Rotationsverdampfung, Vakuumtrockenschränke und Vakuumdestillation.
Der PC 611 select und der PC 620 select bieten eine wirtschaftliche, platzsparende Lösung für den unabhängigen, parallelen Betrieb zweier Vakuumanwendungen mit nur einer Pumpe.
Lieferumfang: Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Betriebsanleitung.