Semimikrowaagen, Serie Cubis® II
Lieferant: Sartorius Balances
MCA125SI-CEU MCA125SI-S00 MCA225SI-CEU MCA225SI-S00 MCA225SU-CEU MCA225SU-S00 MCE125SU-CEU MCE125SU-S00 MCE225SU-CEU MCE225SU-S00
611-4691EA 26870 CHF
611-4691 611-4692 611-4709 611-4710 611-4711 611-4712 611-4757 611-4758 611-4767 611-4768
Semimikrowaagen, Serie Cubis® II
Waagen
Die Cubis® II-Reihe ist modular aufgebaut, sodass der Kunde die Komponenten wählen kann, die für den gewünschten Anwendungsbereich am besten geeignet sind. Für den Kunden bedeutet dieses konfigurierbare Konzept qualifiziertes Wägen, gepaart mit einem hohen Maß an Flexibilität, ohne in teure Ausstattung mit speziellen Features investieren zu müssen, die unter Umständen gar nicht benötigt werden.
  • Verschiedene Windschutz-Optionen: Manueller Glaswindschutz (U); motorisierter Windschutz (A) oder motorisierter Winschutz mit integriertem Ionisator zur Beseitigung elektrostatischer Ladungen (I)
  • Schnelle und einfache motorisierte, automatische Nivellierung
  • Steuerung über Gesten: Gestensensor erkennt 4 verschiedene Gesten, mit denen der Anwender den automatischen Windschutz öffnen und schließen, den Ionisator anschalten oder ein Dokument an ein Gerät senden kann
  • Connectivity-Paket stellt Verbindungen zu diversen Labor-Informationssystemen her (Windows-Dateiserver (SMB), FTP, FTPS und STARLIMS), ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist
  • Eingebauter Ionisator beseitigt elektrostatische Aufladung per Tastendruck oder automatisch bei Schließen des Windschutzes
  • Vollständige Datenintegrität nach ALCOA+ Prinzipien; das Prüfprotokoll der Waagen ist eine manipulationssichere, zeitgestempelte elektronische Logdatei mit Rückverfolgbarkeit auf UTC, und die Waage besitzt einen Alibispeicher
Zwei verschiedene Benutzeroberflächen sind verfügbar, um jegliche Anforderungen der Laboranwendungen abzudecken und eine Reihe unterschiedlicher Optionen für die Bedienung der Waage bereitzustellen. Der Kunde kann dann die gewählte Bedieneinheit durch eine passende Wägeplattform ergänzen. Für diese 5-stelligen Waagen können nicht nur die Bedieneinheit und die Waagenkapazität gewählt werden, sondern auch die Art des Windschutzes, der am besten für die Anwendung geeignet ist. Die Auswahl beinhaltet einen automatischen Glaswindschutz mit oder ohne Ionisator.
MCE Grundlegende Benutzeroberfläche: Großes, kontrastreiches Touch-Display mit ab Werk installierten grundlegenden Wägeanwendungen für eine einfache Bedienung.
MCA Erweiterte Benutzeroberfläche: Großes 7“ Farb-Touch-Display mit Touch-, Scroll- und Streich-Funktionalität mit ab Werk installierten grundlegenden Wägeanwendungen und verschiedenen QApp-Paketen für optionale Softwareerweiterung. Ein optionaler Klimasensor überwacht Umgebungsvariablen, die die Messung beeinflussen, und stellt sicher, dass Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit keine negativen Auswirkungen auf die Ergebnisse haben. Das Statuscenter zeigt alle Informationen über die Waage und die Umweltbedingungen (Kalibrierung, Nivellierung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Wartung) zentral in einem Dashboard an und bietet detaillierte Hilfe und Unterstützung bei Warnungen oder Fehlermeldungen.
Diverse Q-Apps, kundenspezifische Applikationen, können in die Waage integriert werden. Mit den Applikationen können kundenspezifische Wägeaufgaben erstellt werden. Es handelt sich um nachladbare Applikationsprogramme, die den Benutzer Schritt für Schritt durch spezielle Arbeitsabläufe führen. Dadurch wird sichergestellt, dass die in den entsprechenden SOPs beschriebenen Vorgehensweisen stets eingehalten werden. Während einzelne Q-Apps gemäß ihrer spezifischen Anwendung ausgeführt werden, stehen bei den Standard Q-Apps verschiedene Lösungen für Differenzwäge-, Rezeptur- und Füllmengenkontrollanwendungen zur Verfügung. Die Arbeitsabläufe erfolgen autark und erfordern nicht notwendigerweise einen PC-Anschluss.
Zertifizierungen: Unterstützt alle Anforderungen der FDA-Richtlinie 21 CFR Part II und der EU Anhang II-Konformität.
Bestellinformation: Es sind verschiedene optionale Softwarepakete verfügbar, die jeweils Applikationen oder Funktionen enthalten, die die Waage für die Arbeitsabläufe des Benutzers erweitern oder kundenspezifisch anpassen. Auswahl an QApp-Paketen: Pharma, Advanced Applications, Utilities, Connectivity oder das All-Inclusive-QApp-Paket, das all diese 4 Pakete beinhaltet.
Bitte beachten Hinweis: Modelle mit der Endung -CEU sind geprüfte Waagen für Europa (außer FR) und die Endung -S00 steht für die weltweite Standardversion.