VWR®, Tropfenfänger, Stutzer, gerade
Lieferant: VWR
VWR®
201-1403EA 72.6 CHF
201-1403 201-1399 201-1400 201-1398
VWR®, Tropfenfänger, Stutzer, gerade
Destillationsbauteile Destillieraufsätze
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit und hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • Gerade, mit Normschliffkern und -hülse
Diese Tropfenfänger nach Stutzer können zur Abscheidung von Tröpfchen direkt auf den Destillationskolben aufgesetzt werden.