VWR®, Rotationsverdampfer-Kolben
Lieferant: VWR Collection
531-1099EA 22.2 CHF
531-1099 531-1100 531-1101 531-1102 531-1103
VWR®, Rotationsverdampfer-Kolben
Kolben Rotationsverdampferkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit und hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • Weißes Beschriftungsfeld und aufgedruckte Bestellnummer
Diese birnenförmigen Rotationsverdampfer-Kolben bestehen aus starkwandigem Borosilikatglas. Mit Normschliffhülse, passend für alle handelsüblichen Rotationsverdampfer.