VWR®, Kühler mit Kühlspirale und Mantel
Lieferant: VWR
VWR®
201-1408EA 135 CHF
201-1408 201-1405 201-1416 201-1417
VWR®, Kühler mit Kühlspirale und Mantel
Kühler
Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit und hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • Mit Normschliffkern und -hülse
Diese Kondensatoren mit Kühlschlange und Mantel verfügen über eine zusätzliche Kühlfläche zur Kondensation leicht flüchtiger Dämpfe. Mit GL 14-Gewinde und Schlauchnippel mit 8-mm-Außendurchmesser.