Multielement-Edelmetall-Standards, VHG
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-SM40-100 VHG-SM40-500
PROOVHG-SM40-100EA 480 CHF
PROOVHG-SM40-100 PROOVHG-SM40-500
Multielement-Edelmetall-Standards, VHG
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
Multielement-Standards für Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru mit 100 µg/ml in 20% HCl.