pET-14b DNA, Novagen®
Lieferant: Merck
Novagen®
69660-3EA 557 CHF
69660-3
pET-14b DNA, Novagen®
Vektoren, Plasmide und Bibliotheken
Der pET-14b-Vektor trägt eine N-terminale His·Tag®-Sequenz, gefolgt von einer Thrombin-Spaltstelle und drei Klonierungsstellen.
  • In einer Kunststoff-Ampulle
  • Bei ≤–70 °C lagern
Lieferumfang: Die pET-Vektoren werden in Form von gereinigter Plasmid-DNA (10 µg) geliefert. Es ist ein Induktionskontrollstamm enthalten (als Glycerolstock).