Chemikalienschutzhandschuhe, uvex profaviton BV-06
Lieferant: UVEX
6095708 6095709 6095710 6095711
UVEX6095708EA 257 CHF
UVEX6095708 UVEX6095709 UVEX6095710 UVEX6095711
Chemikalienschutzhandschuhe, uvex profaviton BV-06
Handschuhe
Diese Chemikalienschutzhandschuhe bestehen aus Butylkautschuk mit einem Viton®-Überzug.
  • Gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
  • Gute Passform
  • Hohe Flexibilität
  • Mit Rollrand
Ideal für die chemische Industrie, da sie eine gute Beständigkeit gegenüber aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen (z. B. Hexan, Benzol, Toluol, Xylol), halogenierten Kohlenwasserstoffen (z. B. Trichlorethylen, Perchlorethylen, Methylenchlorid), organischen und anorganischen Säuren (verdünnt bis konzentriert) sowie gesättigten Salzlösungen aufweisen.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1:2016 Type A (AFKLMN).