Mühle, Tube Mill 100 control
Lieferant: IKA
20007144 20007147
412-0305EA 3370 CHF
412-0305 412-0307
Mühle, Tube Mill 100 control
Mühlen
Die Tube Mill 100 control ist eine sehr vielseitige Mühle für kleine Chargen mit Einweg-Mahlkammern, Kreuzkontamination wird verhindert und Reinigungszeit eingespart. Die Mühle verfügt über ein übersichtliches, mehrsprachiges OLED-Display und ist für größere Mahlkammern mit einem maximalen Volumen von 100 ml geeignet.
  • Einfacher und leiser Betrieb mit Tastenfeld für den Zugriff auf verschiedene Betriebsarten
  • Programmierbare und speicherbare Testbedingungen liefern reproduzierbare Ergebnisse
  • USB-Schnittstelle zur Steuerung und Dokumentation aller Parameter
  • Intervallbetrieb möglich von 5 bis 180 Sekunden
  • Schneider/Schläger aus Edelstahl
  • Einstellbare Drehzahl und Zeit
  • Staubdicht versiegeltes Gehäuse
Die Mahlkammer und Deckel bestehen a aus transparentem Material, damit Sie Ihre Tests jederzeit überprüfen können. Die Mühle eignet sich für harte (Mohshärte bis 5), trockene und spröde Materialien. Sie eignet sich besonders zum Mahlen von Saatgut wie Mais und Weizen. Die Tube Mill Control ermöglicht auch die Verarbeitung feuchter, fettiger, elastischer und faseriger Proben durch die direkte Zufuhr von Trockeneis in die Mahlkammer. Zum Schutz des Anwenders startet die Mühle nur, wenn die Haube geschlossen ist. Wenn die Mahlkammer nicht richtig eingesetzt oder nicht richtig verschlossen ist, zeigt die Antriebseinheit eine Fehlermeldung an und der Antrieb startet nicht. Während des Betriebs lässt sich die Mahlkammer nicht öffnen. Antrieb und Mahlkammern sind mit einer Labyrinthdichtung gesichert. Kein Staub kann aus der Kammer austreten oder in den Antrieb eindringen.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Zubehörinformationen:
Bestellinformation: Für Informationen zu alternativen Mahlkammern wenden Sie sich bitte an Avantor.
Lieferumfang: Lieferung mit 1× MT 40 (40-ml-Einweg-Mahlgefäß) und 1× MT 100 (100-ml-Mehrweg-Mahlgefäß) und 1× MMT 40 (40-ml-Mehrweg-Mahlgefäß). Einweg-Mahlgefäße müssen separat bestellt werden. Details finden Sie unter Zubehör.
Bitte beachten