ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Ghost Low
Lieferant: ELTEN
72071/45 72071/46 72071/47 72071/37 72071/38 72071/39 72071/40 72071/41 72071/42 72071/43 72071/44
ELTN72071/45EA 118 CHF
ELTN72071/45 ELTN72071/46 ELTN72071/47 ELTN72071/37 ELTN72071/38 ELTN72071/39 ELTN72071/40 ELTN72071/41 ELTN72071/42 ELTN72071/43 ELTN72071/44
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Ghost Low
Schuhe und Stiefel
Lederfreie, sportliche ESD-Sicherheitsschuhe aus hydrophobierter Mikrofaser, mit gepolsterter Lasche und einer Niedrigprofil-Mono-PU-Sohle (L10).
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345, S3, SRC