Kirsch, Kühlschrank, FROSTER-LABEX®-520
Lieferant: KIRSCH
KIRS10456EA 10660 CHF
KIRS10456
Kirsch, Kühlschrank, FROSTER-LABEX®-520
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Diese Kühlschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum bieten Umluftkühlung, ein schnelles Abtausystem, schnelle Tiefkühlfunktion und RS485 Schnittstelle.
  • Höhenverstellbare Füße für unebene Böden
  • Automatisches Abtauen
  • Heizung im Türrahmen
  • Extra dicke 70 mm energiesparende Isolierung
  • Umluftkühlung
  • Ventilgesteuerter Druckausgleich
  • Schneller Tiefkühlzyklus
  • Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung
  • GSM-Modul zum Senden von Alarmen in Textnachrichten
  • Membrantastatur mit digitaler Temperaturanzeige und minimal/maximal Temperaturspeicher
Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt),
mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Innenraum aus glattem Aluminium mit farbloser Schutzbeschichtung.
Tür selbstschließend mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdichtungsrahmen, abschließbar. Warnfunktionen mit optischem und akustischem Alarmsignal bei Temperaturabweichungen.