Avantor® Hichrom, HPLC-Säulenverbinder
Lieferant: VWR
Avantor® Hichrom
HICHHI-1091EA 34.5 CHF
HICHHI-1091
Avantor® Hichrom, HPLC-Säulenverbinder
Fittings und Verbinder
Diese Säulenverbinder werden verwendet, um Hichrom Schutzsäulen und analytische Säulen zu verbinden.
  • Edelstahl-Verbinder
  • Endfittings weiblich-weiblich
Der Verbinder besteht aus einem Edelstahlrohr mit 1/16" Nuts und Ferrules und können für die Verbindung von Hichrom Schutz- und analytischen Säulen mit weiblichen Endfittings oder ähnliche Verbindungen eingesetzt werden.