Schutzhelme, uvex pheos B
Lieferant: UVEX
9772.120 9772.020 9772.220 9772.320 9772.520 9772.920
UVEX9772.120EA 18 CHF
UVEX9772.120 UVEX9772.020 UVEX9772.220 UVEX9772.320 UVEX9772.520 UVEX9772.920
Schutzhelme, uvex pheos B
Schutzhelme Schutzhelme
Diese Schutzhelme mit Belüftung bieten selbst bei sehr niedrigen Temperaturen (bis zu −30 °C) hohen Schutz. Sie schützen zudem vor heißen Metallspritzern.
  • Drei variable Ventilationsöffnungen sorgen für maximale Belüftung und regulieren die Temperatur im Inneren des Helms, was den Tragekomfort erhöht
  • Adaptersysteme für die Befestigung von uvex Visieren, uvex Kapselgehörschutz und Lampen
  • Konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung
Größe: 520 - 610 mm
Zertifizierungen: EN 397, sehr niedrige Temperaturen (–30 °C) und Metallspritzer