ESD-Einlegesohlen, 9528, uvex tune-up
Lieferant: UVEX
9528.2/41 9528.2/43 9528.2/48 9528.2/38 9528.2/45 9528.2/37 9528.2/51 9528.2/40 9528.2/35 9528.2/44 9528.2/46 9528.2/39 9528.2/49 9528.2/47 9528.2/52 9528.2/50 9528.2/36 9528.2/42 9528.3/50 9528.3/52 9528.3/47 9528.3/51 9528.3/35 9528.3/36 9528.3/37 9528.3/38 9528.3/39 9528.3/40 9528.3/41 9528.3/42 9528.3/43 9528.3/44 9528.3/45 9528.3/46 9528.3/49 9528.3/48
UVEX9528.2/41EA 24.8 CHF
UVEX9528.2/41 UVEX9528.2/43 UVEX9528.2/48 UVEX9528.2/38 UVEX9528.2/45 UVEX9528.2/37 UVEX9528.2/51 UVEX9528.2/40 UVEX9528.2/35 UVEX9528.2/44 UVEX9528.2/46 UVEX9528.2/39 UVEX9528.2/49 UVEX9528.2/47 UVEX9528.2/52 UVEX9528.2/50 UVEX9528.2/36 UVEX9528.2/42 UVEX9528.3/50 UVEX9528.3/52 UVEX9528.3/47 UVEX9528.3/51 UVEX9528.3/35 UVEX9528.3/36 UVEX9528.3/37 UVEX9528.3/38 UVEX9528.3/39 UVEX9528.3/40 UVEX9528.3/41 UVEX9528.3/42 UVEX9528.3/43 UVEX9528.3/44 UVEX9528.3/45 UVEX9528.3/46 UVEX9528.3/49 UVEX9528.3/48
ESD-Einlegesohlen, 9528, uvex tune-up
Einlegesohlen
Antistatisches Einlegesohlenkonzept für Sicherheitsschuhe. Erhöht den Tragekomfort, verbessert die Ergonomie durch optimale Unterstützung des Fußgewölbes und trägt dazu bei, die Ermüdung der Füße zu reduzieren. Das Tune-up-Fußbett sorgt durch die ausgezeichnete Dämpfung für angenehmen Laufkomfort.
  • Verschiedene Ausführungen der Fußgewölbe-Unterstützung - High, Medium, Low
  • Vermeidet Druckstellen
  • Hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
  • Atmungsaktiv und feuchtigkeitsabsorbierend
  • Antibakteriell und antistatisch
  • Geeignet für uvex 1, uvex 1 duo, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®
Weite: 11
Zertifizierungen: EN ISO 20345: 2011