BSB-Messung, OxiTop®-i mit Graphikdisplay
Lieferant: WTW
208260 208262 208264 208266 208270 208272 208274 208276 208278
705-1144EA 5180 CHF
705-1144 705-1145 705-1148 705-1149 705-1150 705-1151 705-1152 705-1146 705-1153
BSB-Messung, OxiTop®-i mit Graphikdisplay
BSB-Messsysteme
Das OxiTop®-i ist ein zeitgemäßes, einfach bedienbares BSB-Messgerät für den biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB). Die Messspannen lassen sich zwischen 1 und 7 Tagen einstellen. Das Probenvolumen ist im Menü auswählbar. Die Umrechnung in den jeweiligen BSB-Wert erfolgt automatisch, fehlerfrei und komfortabel. Eine kleine Leuchtdiode zeigt jederzeit den Betriebszustand des Kopfes an. Die Köpfe in zwei Farben in modernem Design mit individuell einstellbarer numerischer Probenkennung helfen bei der Unterscheidung zwischen Ein- und Auslauf.
  • Keine Umrechnung mehr nötig - direkte