Mikrotitergefäße, 1,2 ml
Lieferant: BIOZYM
710410 710414
BZYM710410EA 0 CHF
BZYM710410 BZYM710414
Mikrotitergefäße, 1,2 ml
Röhrchen Mikroröhrchen
Die Mikrotitergefäße mit dem Standardvolumen von 1,2 ml sind aus Polypropylen gefertigt und verfügen über ein Beschriftungsfeld.
  • Autoklavierbar
  • Einfrierbar
  • Können mit PlugStrip Deckelstreifen verschlossen werden
Die Standard-Racks lassen sich einfach und kostengünstig mit dem Reload-System erneut füllen. Rackversion kompatibel mit Beckman, Tecan und Tomtec-Systemen.
Für einzelne Gefäße können die PlugStrip Verschlüsse individuell zugeschnitten werden. Alle Mikrotitergefäße verfügen über einen zusätzlichen Füllraum, der Proben-Dilutionen und/oder Proben-Mixen vor dem Transfer in Mikrotiterplatten ermöglicht.
Mögliche Einsatzgebiete sind u. a.: HTLV-III Tests, RIA, Transport von Proben und Reagenzien.
Bestellinformation: In Beuteln wie auch vorgesteckt im 8 x 12 Format erhältlich. Ebenfalls erhältlich ist eine für Roboterstationen kompatible Rackversion.