Farbstandards, Starter-Set für Lico Spektralcolorimeter
Lieferant: Hach
705-1122EA 286 CHF
705-1122
Farbstandards, Starter-Set für Lico Spektralcolorimeter
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Kalibrierlösungen für Lico Spektralcolorimeter.
Lieferumfang: Starter-Set bestehend aus 6× ADDISTA color zertifizierte Standard-Farblösungen, 10× Rundküvetten aus Glas, 11 mm, und 10× Rechteckküvetten aus PMMA, 50 mm