Schnittfeste Handschuhe, Showa S-TEX 581
Lieferant: Showa
S-TEX581-M S-TEX581-XL S-TEX581-L S-TEX581-S S-TEX581-XXL
112-6013EA 280 CHF
112-6013 112-6015 112-6012 112-6014 112-6016
Schnittfeste Handschuhe, Showa S-TEX 581
Handschuhe
Diese extrem leichten Handschuhe aus Hagane Coil®/Kevlar® verfügen über eine Beschichtung aus mikroporösem Schaum und Nitril, haben eine Schnittfestigkeit der Stufe 5-E und passen sich für eine maximale Präzision eng an Ihre Hand an.
  • Die Nitrilbeschichtung hat eine hervorragende Abriebfestigkeit und einen außergewöhnlichen Grip, gleichzeitig können warme Luft und Feuchtigkeit entweichen
  • Mit Kevlar® verstärkte Hagane Coil®-Fasern
  • bietet einen ausgezeichneten Schnittschutz
  • Geprägtes Finish an den Handinnenflächen verdrängt Öl und erhöht so Grip und