Pierce™ Streptavidin, HRP (horseradish peroxidase)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
21126 21127 21124
PIER21126EA 474 CHF
PIER21126 PIER21127 PIER21124
Pierce™ Streptavidin, HRP (horseradish peroxidase)
Proteine und Peptide
Streptavidin-HRP(Meerrettichperoxidase)-Konjugat enthält Streptavidin in aufgereinigter Form, konjugiert mit Peroxidase für die substrat-basierte Detektion.
Ermöglicht den Nachweis von biotinylierten Antikörpern und anderen Sonden in einer Vielzahl von Standard-Assay-Methoden, einschließlich Western Blotting (2 µg/ml), ELISA (0,1 µg/ml), Immunhistochemie (1 bis 10 µg/ml) und Fluoreszenzbildgebung. Streptavidin-Meerrettichperoxidase-Konjugat wird als gefriergetrocknetes Pulver in Phosphatpuffer zur sofortigen Rekonstitution mit Wasser geliefert.
Streptavidin ist ein biotin-bindendes Protein, das ursprünglich aus Streptomyces avidinii isoliert wird. Im Gegensatz zu Avidin besitzt Streptavidin keine Kohlenhydrate und hat einen leicht sauren pI von 5. In diesen Produkten wird eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53000 Dalton und einem nahezu neutralen pI (6,8 - 7,5) eingesetzt. Tetrameres Protein, das mit jeder Untereinheit ein Biotin-Molekül mit einer ähnlichen Affinität wie Avidin bindet. Guanidiniumchlorid spaltet Avidin und Streptavidin in Untereinheiten, doch Streptavidin ist resistenter gegenüber Dissoziation.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.