Schnittfeste Handschuhe, Showa 4561
Lieferant: Showa
112-5838EA 235 CHF
112-5838 112-5839 112-5840 112-5841 112-5842
Schnittfeste Handschuhe, Showa 4561
Handschuhe
Diese handspezifischen Handschuhe mit Nitrilbeschichtung sind auf Langlebigkeit ausgelegt, da sie Kevlar®-Schnittfestigkeit mit Ölgriff kombinieren, um Schnitt-, Abrieb- und Flammschutz zu bieten, ohne auf Komfort oder Griffigkeit zu verzichten.
  • Die Schwamm-Nitril-Beschichtung schützt die Hand vor dem Eindringen von Ölen, Kohlenwasserstoffen und Fetten und bietet Griffigkeit bei öligen Bedingungen mit hoher Abriebfestigkeit
  • Flammwidrigkeit Stufe 2 (bis 250 °C ca. 15 Sekunden)
  • Leichtes, atmungsaktives 15-Gauge-Futter für trockene und angenehme Hände
  • Nahtlos gestrickt, um Irritationen vorzubeugen
  • Hervorragende Fingerfertigkeit und Taktilität durch dehnbare Spandexfasern im Futter
  • Leicht, elastisch, fusselarm, verformungsbeständig
  • Entwickelt für einfache Bewegung und kontinuierliches Tragen
Ideal für die Automobil-, Bau-, Glas- und Verglasungsindustrie, Logistik sowie die Maschinen- und Metallurgieindustrie. Typische Anwendungsbereiche beinhalten: Automobilmontage, Warenumschlag, Umgang mit Bauteilen mit scharfen Kanten, Umgang mit öligen Bauteilen, Wartung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X32D); Kat. II