Pierce™ Streptavidin, AP (Alkaline Phosphatase)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
21323 21324
PIER21323EA 1100 CHF
PIER21323 PIER21324
Pierce™ Streptavidin, AP (Alkaline Phosphatase)
Proteine und Peptide
Streptavidin-AP(alkalische Phosphatase)-Konjugat enthält Streptavidin in aufgereinigter Form, konjugiert mit alkalischer Phosphatase für die substrat-basierte Detektion.
Streptavidin ist ein biotin-bindendes Protein, das ursprünglich aus Streptomyces avidinii isoliert wird. Im Gegensatz zu Avidin besitzt Streptavidin keine Kohlenhydrate und hat einen leicht sauren pI von 5. In diesen Produkten wird eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53000 Dalton und einem nahezu neutralen pI (6,8 - 7,5) eingesetzt. Tetrameres Protein, das mit jeder Untereinheit ein Biotin-Molekül mit einer ähnlichen Affinität wie Avidin bindet. Guanidiniumchlorid spaltet Avidin und Streptavidin in Untereinheiten, doch Streptavidin ist resistenter gegenüber Dissoziation.
Ermöglicht den Nachweis von biotinylierten Antikörpern und anderen Sonden in einer Vielzahl von Standard-Assay-Methoden, einschließlich ELISA (0,1 µg/ml), Western Blotting (2 µg/ml), Immunfluoreszenz (Assay-abhängig), Immunhistochemie und Fluoreszenzbildgebung.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.