Pierce™ streptavidin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
21122 21125 21135 21145
PIER21122EA 275 CHF
PIER21122 PIER21125 PIER21135 PIER21145
Pierce™ streptavidin
Proteine und Peptide
Pierce™ Streptavidin ist ein aufgereinigtes, unkonjugiertes rekombinantes Protein.
  • Rekombinantes Streptavidin, hochwertiges Protein
  • Für die Biotin-Blockierung und -Kontrolle
  • Überwiegend in ELISA (Assay-abhängig) und Western Blot (Assay-abhängig) verwendet
Gereinigtes rekombinantes Streptavidin ermöglicht den Nachweis von biotinylierten Antikörpern und anderen Sonden in einer Vielzahl von Standard-Assay-Methoden, einschließlich Western Blotting, ELISA, Immunhistochemie und Fluoreszenzbildgebung. Gereinigtes Streptavidin wird gefriergetrocknet in phosphatbasierten Puffern zur sofortigen Rekonstitution mit Wasser geliefert.
Streptavidin ist ein biotin-bindendes Protein, das ursprünglich aus Streptomyces avidinii isoliert wird. Im Gegensatz zu Avidin besitzt Streptavidin keine Kohlenhydrate und hat einen leicht sauren pI von 5. In diesen Produkten wird eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53000 Dalton und einem nahezu neutralen pI (6,8 - 7,5) eingesetzt. Tetrameres Protein, das mit jeder Untereinheit ein Biotin-Molekül mit einer ähnlichen Affinität wie Avidin bindet. Guanidiniumchlorid spaltet Avidin und Streptavidin in Untereinheiten, doch Streptavidin ist resistenter gegenüber Dissoziation.
Verpackung: Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.