Magnetische Glutathion-Agarose, Pierce™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
78601 78602
PIER78601EA 337 CHF
PIER78601 PIER78602
Magnetische Glutathion-Agarose, Pierce™
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Magnetic Beads
Diese Beads bieten eine schnelle und praktische Methode zur Aufreinigung von Glutathion-S-Transferase (GST) von einem rohen Bakterien-, Hefe- oder Säugetier-Zelllysat.
  • Hochleistungs-Beads: Nicht-aggregierende, superparamagnetische Beads aus Magnetit (Fe₃O₄) bieten außergewöhnliche Homogenität sowohl für manuelle als auch automatische HTS-Anwendungen
  • Stabiler Affinitätsligand: Glutathion ist kovalent an Partikel immobilisiert, was für eine hohe Auslaugungsbeständigigkeit und saubere Aufreinigungsprodukte sorgt
  • Hohe Kapazität: Bindungskapazität ist ausreichend sowohl für Routine- als auch anspruchsvolle Aufreinigungsverfahren
Diese superparamagnetischen Partikel sind für den Einsatz mit Hochdurchsatz-Magnetplattformen wie die KingFisher™ 96 und KingFisher™ Flex Magnetpartikelprozessoren validiert und optimiert, bieten aber auch erstklassige Leistung für einfache Tischanwendungen mit einem entsprechenden magnetischen Stativ.
Glutathion-S-Transferase (GST) ist ein Protein, das üblicherweise an das Ende von rekombinanten Proteinen angefügt wird, um zu deren Reinigung oder Detektion beizutragen. Zur Herstellung eines Affinitätsträgers ist Glutathion durch seinen zentralen Kohlenstoff immobilisiert, wobei die für eine effiziente GST-Bindung notwendige wesentliche Struktur erhalten wird. Die Zugabe von reduziertem Glutathion zu einem physiologischen Puffer ist ausreichend, um das GST-Fusionsprotein vom immobilisierten Glutathion zu trennen und wiederzugewinnen.
Diese Beads eignen sich gut zur Aufreinigung von GST-Fusionsproteinen aus einem löslichen Proteinextrakt und sind ideal für die Reinigung von niedrig exprimierten Proteinen aus verdünnten Überständen. Die Beads können in manuellen Anwendungen mit einem Magnetständer oder automatischen Anwendungen eingesetzt werden. Automatische Instrumente sind besonders nützlich für Aufreinigungsvorgänge mit höherem Durchsatz und das Screening von Aufreinigungsbedingungen.
Lieferumfang: Wird als 25% v/v Suspension in 20% Ethanol geliefert. Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.