UV-Transilluminatorlampen für myECL™ Imager
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
PIER62255EA 105 CHF
PIER62255 PIER62258
UV-Transilluminatorlampen für myECL™ Imager
Photodokumentations-Systeme
Diese Lampen mit UV-Strahlung dienen als Ersatz für eine der sechs vorinstallierten 306-nm-UV-Lampen im myECL™ Imager. Alle sechs Lampen müssen vom gleichen Lampentyp sein (365 nm oder 306 nm)