Rotfilter für myECL™ Imager
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pierce
PIER62240EA 1890 CHF
PIER62240
Rotfilter für myECL™ Imager
Photodokumentations-Systeme
Der Thermo Scientific™ 600 bis 640 nm-Bandpassfilter ist ein Glasfilter mit Gewinde und 50 mm Durchmesser. Dieses Produkt kann als roter Filter zu einer von zwei offenen Positionen im myECL™ Imager zum Nachweis (Emission) von Wellenlängen beliebter rot- oder violetfarbener fluoreszenter Proteinfärbungen, wie z. B. SYPRO® Red Protein-Gel-Färbemittel , SYPRO® Ruby Protein-Gel-Färbemittel und Deep Purple® Gesamtprotein-Färbemittel, hinzugefügt werden.