Grünfilter für myECL™ Imager
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pierce
PIER62239EA 1890 CHF
PIER62239
Grünfilter für myECL™ Imager
Photodokumentations-Systeme
Der Thermo Scientific™ 510 bis 550 nm-Bandpassfilter ist ein Glasfilter mit Gewinde und 50 mm Durchmesser. Dieses Produkt kann als grüner Filter zu einer von zwei offenen Positionen im myECL Imager zum Nachweis (Emission) von Wellenlängen häufig verwendeter fluoreszierender Nukleinsäure-Färbungen, wie z. B. SYBR* Green Nukleinsäure-Gel-Färbemittel und SYBR Safe DNA-Gel-Färbemittel, hinzugefügt werden.