Wechselklimaschränke, Serie MK
Lieferant: Binder
9020-0374 9020-0375 9020-0376 9020-0377 9020-0406 9020-0407
390-1185EA 19840 CHF
390-1185 390-1186 390-1187 390-1188 390-1667 390-1668
Wechselklimaschränke, Serie MK
Prüfkammern Klimakammern
Die Schränke der Serie MK sind für alle Wärme- und Kältetests zwischen -40 °C und 180 °C geeignet. Sie stellen bei zyklischen Temperaturtests eine clevere Alternative zu aufwändigen Individuallösungen dar.
  • Programmierbarer Betauungsschutz für die Proben
  • FCKW-freies Kältemittel R-452A
  • Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenraumbeleuchtung
  • Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
  • Intuitiver Touchscreen-Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
  • Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
  • Zwei
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell MK 56 MK 115 MK 240 MK 720 MK 400 MK 1020
Environmentally Preferable
Temperaturbereich –40…180 °C –40…180 °C –40…180 °C –40…180 °C –40…180 °C –40…180 °C
Temperaturschwankung (zeitlich) 0,1…0,5 °C 0,1…0,5 °C 0,1…0,5 °C 0,1…0,5 °C 0,1…0,5 °C 0,1…0,5 °C
Temperaturänderung (räumlich) 0,1...0,5 °C 0,1...2,0 °C 0,1...1,2 °C 0,3...2,0 °C 0,1…1,2 °C 0,1…1,8 °C
Nutzinhalt 60 L 115 L 228 L 734 L 417 L 991 L
Max. Beladung pro Einschub 15 kg 30 kg 30 kg 40 kg 30 kg 40 kg
Nennstromverbrauch 2,8 kW 3,5 kW 5,6 kW 8,7 kW 7 kW 11,5 kW
Gewicht 165 kg 195 kg 249 kg 570 kg 413 kg 621 kg