Abdeckklebebänder, 501E
Lieferant: 3M
5017250 5011850 5012450 5013650 5014850
MMMA5017250EA 417 CHF
MMMA5017250 MMMA5011850 MMMA5012450 MMMA5013650 MMMA5014850
Abdeckklebebänder, 501E
Klebebänder
Diese Abdeckklebebänder können problemlos mit allen gängigen Lackiersystemen verwendet werden und erfüllen die hohen Anforderungen der Automobilindustrie.
  • Hochtemperaturbeständig bis 160 °C
  • Kein Abplatzen von Lacken
  • Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
  • Rückstandslos an einem Stück entfernbar
  • Scharfe Farbkanten
These tapes are suitable for sensitive painting work especially in the automotive sector, oven drying, IR and heat lamps systems.
Diese Kreppklebebänder sind anschmiegsame Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff und haben eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung.
Die Klebebänder habe eine Länge von 50 m und eine Dicke von 0,15 mm.