Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Wellmaxx, Timothy, GTX
Lieferant: ELTEN
769752/36 769752/37 769752/38 769752/39 769752/40 769752/41 769752/42 769752/43 769752/44 769752/45 769752/46 769752/47 769752/48
ELTN769752/36EA 164 CHF
ELTN769752/36 ELTN769752/37 ELTN769752/38 ELTN769752/39 ELTN769752/40 ELTN769752/41 ELTN769752/42 ELTN769752/43 ELTN769752/44 ELTN769752/45 ELTN769752/46 ELTN769752/47 ELTN769752/48
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Wellmaxx, Timothy, GTX
Schuhe und Stiefel
Metall- und lederfreie halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Gore-Tex® Innenfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche und Zweidichten-PU/PU-Sohle WELLMAXX TRAINERS.
  • Gore-Tex® Klimamembran
  • Kälteisolierend und wasserdicht
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Knöchelstütze für verbesserte Stabilität
  • Dämpfende Zwischensohle aus Infinergy® von BASF federt bei Druck extrem gut zurück und gibt die Energie wieder an den Träger zurück
  • Schützende Kunststoffkappe (200 J)
Ideal für den Einsatz in kalten Umgebungen und in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist.
Farbe: Schwarz/gelb
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20345; S2, SRC, CI