VWR®, IOS W-Plan-Objektive
Lieferant: VWR Collection
630-2949EA 50.6 CHF
630-2949 630-2948 630-2950 630-2954 630-2955 630-2951 630-2952 630-2953
VWR®, IOS W-Plan-Objektive
Mikroskop-Objektive
Diese Objektive mit hohem Kontrast sind besonders für Routinebeobachtungen in Laboratorien geeignet.
  • Sorgt für Bildfeldebnung bis zu F.N. 22
  • Basierend auf einem unendlich korrigierten optischen System
  • 100× ist auch mit Blende für Dunkelfeld erhältlich