VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Thermal Cyclers
Lieferant: VWR Collection
732-1359EA 4840 CHF
732-1359 732-3428 732-3482 732-3658 732-3657
VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Thermal Cyclers
PCR-Cycler
Die XT-Familie der VWR® Collection PCR-Thermocycler kombiniert Anregungen von Kunden mit technischen Innovationen und vereint diese in einem kompakten Design, das auf nahezu jede Arbeitsfläche passt und sich durch einen sehr leisen Betrieb auszeichnet. Acht Peltier-Elemente ermöglichen kürzeste Laufzeiten und die präzise Rampen-Steuerung des 96-Well Blocks, der auch mit Gradientenfunktion zur Verfügung steht. Moderne Technologie nutzend, können XT Thermocycler per Ethernet verbunden und durch einen primary XT⁹⁶ Cycler, einen PC oder ein mobiles Endgerät (Smartphone/Tablet) ferngesteuert werden. Die dafür notwendige Software/App ist frei erhältlich und bietet die gleiche intuitive Bedienoberfläche wie das gestochen scharfe 7‘‘-TFT-Display, mit dem der XT⁹⁶ PCR-Thermocycler ausgestattet ist.
Als Teil einer solchen Konfiguration zur Fernbedienung dient der XTender⁹⁶ perfekt als Zweiteinheit, ohne eigenes Display und auf Grundfunktionen reduziert spart er Kosten und wertvolle Ressourcen. Weitere innovative Funktionen:
  • Flexibler Deckel: Der beheizte Deckel passt sich automatisch an alle PCR-Röhrchen an, wodurch ein gleichmäßiger Druck entsteht, der die Verdunstung der Probe verhindert und so bei jedem Durchlauf für reproduzierbare Ergebnisse sorgt
  • Innovatives Blockdesign mit reduzierter Masse für höchste Homogenität und Heiz- und Kühlraten von bis zu 4 °C/s
  • Präzise Temperaturregelung ohne Über- und Unterschreitungen für kürzeste Laufzeiten und beste PCR-Ergebnisse
  • Gradientenfunktion (optional): Acht hochentwickelte Regelkreise und Peltier-Elemente sorgen für einen annähernd linearen Gradienten – ideal für die PCR-Optimierung
  • Gestochen scharfes, klares 7‘‘-TFT-Display, kombiniert mit intuitiver Software, vereinfacht die Bedienung und erfüllt alle Erwartungen der Anwender
  • Intuitive Programmierung: Ein PCR-Assistent sorgt für die bequeme Programmierung von Drei-Schritt-, Zwei-Schritt- und Gradienten-PCR-Programmen
  • Schnellstart-Funktion: Wählen Sie eine der „Zuletzt verwendeten Methoden" aus, um Ihren PCR-Durchlauf zu beschleunigen Datenkontrolle: Bis zu 2× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux), Fernbedienung und Überwachung von Instrumenten über PC-Software, MP3-Signaltöne und Primary/Secondary-Steuerung
  • System-Tools auf Knopfdruck: Grafische oder tabellarische Programmierung, „Global Program Ramp“, „Tube Control“, Online-Hilfe, „Schnellstart“-Funktion und „Power Fail Denaturation“ für automatischen Neustart nach einem Stromausfall
  • XTender96 ist ein voll ausgestatteter PCR Thermocycler ohne Touchscreen, ideal für die Steuerung von einem PC oder von einem anderen XT96 Thermocycler aus
Zertifizierungen: Hergestellt in Deutschland gemäß ISO 9001, kalibriert gemäß NIST-Standards und 30 Jahren Expertise und Erfahrungen im Bereich der Cycler-Technologie.
Lieferumfang: Alle XT-Thermocycler enthalten eine einfach zu bedienende PC-Software zur Fernbedienung und Überwachung von Instrumenten, sowie zum Erstellen von PCR-Protokollen auf dem PC.