VWR® VisiScope® DML113 / DBL134, Digitale Mikroskope
Lieferant: VWR
VisiScope®
630-2979EA 806 CHF
630-2979 630-2978
VWR® VisiScope® DML113 / DBL134, Digitale Mikroskope
Mikroskope
Diese monokularen und binokularen Mikroskope mit eingebauter Kamera sind ideal für didaktische Anwendungen.
  • Energieeffiziente LED-Beleuchtung mit Regelung der Lichtintensität für eine konstant purweiße Farbtemperatur
  • Koaxialer Grob- und Feintrieb mit Anschlag zur Vermeidung des Kontakts zwischen Objektiv und Probe
  • Grob-Fokussiertrieb mit einstellbarer Spannung
  • Reibungslose Bewegung des mechanischen Objekttischs ermöglicht eine präzise, akkurate Positionierung des Objektträgers
  • N-Plan-Objektive mit Anti-Pilz-Behandlung
  • Kabelloser Betrieb dank wiederaufladbarem Li-Ion-Akku (Ladezeit: 6 Stunden)
Lieferumfang: Werden gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven und externem Netzteil mit EU-, UK- und US-Stecker zum Laden des Li-Ion-Akkus geliefert.