VWR® VisiScope® ML113 POL / BL113 POL, Polarisiernde Mikroskope
Lieferant: VWR Collection
630-2976EA 891 CHF
630-2976 630-2977
VWR® VisiScope® ML113 POL / BL113 POL, Polarisiernde Mikroskope
Mikroskope
Diese polarisierenden Mikroskope mit aufladbarem Akku sind für einen extrem langen Außenbetrieb (bis zu 15 Stunden) und ideal für Unterrichtszwecke geeignet.
  • Energieeffiziente LED-Beleuchtung mit Regelung der Lichtintensität für eine konstant purweiße Farbtemperatur
  • Koaxialer Grob- und Feintrieb mit Anschlag zur Vermeidung des Kontakts zwischen Objektiv und Probe
  • Grobtrieb mit einstellbarer Spannung
  • Drehbarer runder Objekttisch, Durchmesser 120 mm
  • N-Plan-Objektive mit Anti-Pilz-Behandlung
  • Kabelloser Betrieb dank wiederaufladbarem Li-Ion-Akku (Ladezeit: 6