4-in-1 Sammler, (Werner)
Lieferant: SCAT Europe
SCTV106660EA 464 CHF
SCTV106660
4-in-1 Sammler, (Werner)
Verteiler
Dieser Spülverteiler ermöglicht es Ihnen, bis zu vier Safety Caps auf Ihrer Spülflasche zu installieren.
  • Sichere und einfache Handhabung - Kapillaren werden zuverlässig fixiert
  • Lösemittelfilter haben durch die breite GLS 80 Öffnung genügend Platz
  • Unbenutzte Anschlüsse einfach mit Standard-Flaschenverschlüssen verschließen
Das System zur Lösungsmittelsicherheit bleibt dauerhaft verschlossen, die 'Sicherheitskette' bleibt während des Spülvorgangs intakt.