PCR-Platten + Siegelfolie Sets
Lieferant: Brand
781230 781231 781232 781233 781234
732-2847EA 438 CHF
732-2847 732-2846 732-2845 732-2844 732-2843
PCR-Platten + Siegelfolie Sets
Mikrotiterplatten PCR-Platten
BRAND® PCR Platten + Siegelfolien – Die Echte Versiegelung!Praktische PCR-Packs, bestehend aus je 50 Stück 96-Well-PCR-Platten und 50 passenden Verschlussfolien. Die Sets sind mit verschiedenen PCR-Platten erhältlich und passen, je nach gewähltem Pack, in jeden gängigen Thermocycler. Folien machen die Handhabung besonders einfach, da ihr Klebstoff nur durch Druck aktiviert wird und sie nicht an Handschuhen haften bleiben. Die Kombination aus aufeinander abgestimmten Platten und Folien schützt Ihre Proben zudem optimal und reduziert Verdunstungsverluste deutlich. Extrem geringe Verdampfungsverluste! Versiegeln Sie Ihre BRAND® PCR-Platten mit der beiliegenden Siegelfolie und überzeugen Sie sich selbst!